Tisk…
D(+)-Galaktóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6404-100G G6404-25G
SIALG6404-100GEA 10350 CZK
SIALG6404-100G SIALG6404-25G
D(+)-Galaktóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Galaktóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 527
Bod tání: 163…169 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151230
CAS číslo: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM