D(+)-Galaktóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5388-100G
G5388-1KG
G5388-500G
SIALG5388-100GEA
3690
CZK
SIALG5388-100G
SIALG5388-1KG
SIALG5388-500G
D(+)-Galaktóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Galaktóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 Bod varu: 527 Bod tání: 163…169 °C Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151230 CAS číslo: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |