Tisk…
D(+)-Galaktóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ300
G0750-10G G0750-100G G0750-10MG G0750-1KG G0750-25G G0750-500G G0750-50G
SIALG0750-10GEA 1360 CZK
SIALG0750-10G SIALG0750-100G SIALG0750-10MG SIALG0750-1KG SIALG0750-25G SIALG0750-500G SIALG0750-50G
D(+)-Galaktóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Galaktóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 527
Bod tání: 163…169 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151230
CAS číslo: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 13,04356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM