D(+)-Galaktóza
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A1131.0100
A1131.1000
A1131.0100EA
1380
CZK
A1131.0100
A1131.1000
D(+)-Galaktóza
D(+)-Galaktóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Bod varu: 527 °C (1013 hPa) Bod tání: 163…169 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151230 CAS číslo: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |