D(+)-Galaktóza ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
A12813.0BEA
8760
CZK
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
D(+)-Galaktóza ≥98%
D(+)-Galaktóza
Purity: 98%
CAS No.: 59-23-4
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 1724619
Merck Reference: 14,4335
Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00151230
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Bod varu: 527 °C (1013 hPa) Bod tání: 164…168 °C Hustota: 1,50 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151230 CAS číslo: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 14,4335 |