D-(+)-Trehalose, SAFC®
Dodavatel: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08216.0010
1.08216.0100
1.08216.0010EA
3040
CZK
1.08216.0010
1.08216.0100
D-(+)-Trehalose, SAFC®
D-(+)-Trehalose
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₁₁ Bod tání: 203 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006628 CAS číslo: 99-20-7 EINECS: 202-739-6 Merck Index: 12,09713 |