Tisk…
D(+)-Sacharóza, Millipore®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
84100-1KG 84100-250G 84100-5KG
SIAL84100-1KGEA 0 CZK
SIAL84100-1KG SIAL84100-250G SIAL84100-5KG
D(+)-Sacharóza, Millipore®
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Bod tání: 169…170 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006626
CAS číslo: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM