D(+)-Sacharóza, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
27478.296EA
2780
CZK
27478.296
27478.365
27478.467
D(+)-Sacharóza, GPR RECTAPUR®
D(+)-Sacharóza
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342.3 Bod tání: 169…170 °C Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS číslo: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
|
Výsledky specifikačního testu
Specific optical rotation (2 %; water) | 66 - 67 ° |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |