Tisk…
D(+)-Sacharóza ≥99.9%, Proteomics Grade DNase-, RNase-free
Dodavatel: VWR Chemicals
M117-1KGEA 3600 CZK
M117-1KG M117-500G
D(+)-Sacharóza ≥99.9%, Proteomics Grade DNase-, RNase-free
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Bod tání: 169…170 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006626
CAS číslo: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride <0.005%
DNase none detected
Glucose ≤0.1%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Appearance Fine white crystals
Insolubles ≤0.005%
Invert Sugar ≤0.1%
Iron <0.0005%
Loss on Drying <0.03%
Protease none
Purity >99.9%
RNase none detected
Solubility (10%, water) Pass
Specific Rotation 66.3 – 66.8°
Sulphate 0.005%