Tisk…
D(+)-Rafinóza pentahydrát, Millipore®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
83400-100G 83400-25G
SIAL83400-100GEA 0 CZK
SIAL83400-100G SIAL83400-25G
D(+)-Rafinóza pentahydrát, Millipore®
D(+)-Rafinóza pentahydrát
Vzorec: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071590
CAS číslo: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279