Tisk…
D-(+)-Sucrose octaacetate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
419790010 419792500 419790051
ACRO419790010EA 4530 CZK
ACRO419790010 ACRO419792500 ACRO419790051
D-(+)-Sucrose octaacetate 98%
D-(+)-Sucrose octaacetate
Vzorec: C₂₈H₃₈O₁₉
MW: 678,6 g/mol
Bod varu: 250 °C (1 mmHg)
Bod tání: >78 °C
Hustota: 1,28 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006623
CAS číslo: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥78 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration excess NaOH 97.5 to 102.5 % (on anhydrous substance)