Tisk…

D(+)-Glukóza monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

49161-1KG 49161-25KG
SIAL49161-1KGEA 1690 CZK
SIAL49161-1KG SIAL49161-25KG
D(+)-Glukóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Bod tání: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149450
CAS číslo: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR