D(+)-Glukóza monohydrát for biochemistry
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
24371.297EA
1210
CZK
24371.297
24371.366
D(+)-Glukóza monohydrát for biochemistry
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec:
C₆H₁₂O₆·H₂O MW: 198.17 Bod tání: 83 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149450 CAS číslo: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Výsledky specifikačního testu
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | 52.5 - 53.3 deg |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Maltose and Isomaltose | Max. 0.5 % |
Water | 7 - 9.5 % |