Tisk…
D(-)-Sorbitol 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
309532-100ML 309532-500ML
SIAL309532-100MLEA 4050 CZK
SIAL309532-100ML SIAL309532-500ML
D(-)-Sorbitol 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
D(-)-Sorbitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17
Bod varu: 295
Hustota: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004708
CAS číslo: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM