Tisk…
D-Gluconic acid 49 - 53% (w/w) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
G1951-1KG G1951-4KG G1951-25G
SIALG1951-1KGEA 1800 CZK
SIALG1951-1KG SIALG1951-4KG SIALG1951-25G
D-Gluconic acid 49 - 53% (w/w) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
D-Gluconic acid
Vzorec: C₆H₁₂O₇
MW: 196,16 g/mol
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004240
CAS číslo: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III