Tisk…
D(+)-Glukóza monohydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
0113.1000EA 1180 CZK
0113.1000 0113.9050
D(+)-Glukóza monohydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
Bod tání: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149450
CAS číslo: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Residue after Ignition max. 0.015 %
Starch passes test
Sulfate and Sulfite (as SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 0.2
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5