Tisk…
D-Gluconic acid 50% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500
8.22057.0100EA 835 CZK
8.22057.0100 8.22057.1000 8.22057.2500
D-Gluconic acid 50% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
D-Gluconic acid
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOH
MW: 196,16 g/mol
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004240
CAS číslo: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (500 g/l, H2O, 20 °C)