Tisk…
D-Gluconic acid 50% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
119890010 119890025 119890100
ACRO119890010EA 2040 CZK
ACRO119890010 ACRO119890025 ACRO119890100
D-Gluconic acid 50% (w/w) in water
D-Gluconic acid
Vzorec: C₆H₁₂O₇
MW: 196.16 g/mol
Bod varu: 674
Bod tání: < 15 °C
Hustota: 1.23 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004240
CAS číslo: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
Merck Index: 13,04469
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown-yellow Solution
Titration excess NaOH 49 to 55 %
Reducing sugars ≤3 %
Titration Argentometric ≥95.0 %