Tisk…
L(+)-Lactic acid ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
199257-1KG 199257-250G
SIAL199257-1KGEA 3380 CZK
SIAL199257-1KG SIAL199257-250G
L(+)-Lactic acid ≥85%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064266
CAS číslo: 79-33-4
EINECS: 201-196-2