L(+)-Lactic acid 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
69780-1L
69780-250ML
SIAL69780-1LEA
6570
CZK
SIAL69780-1L
SIAL69780-250ML
L(+)-Lactic acid 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec:
C₃H₆O₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00064266 CAS číslo: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 |