Tisk…
D(+)-Trehalóza dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0167-100G T0167-10G T0167-25G
SIALT0167-100GEA 9230 CZK
SIALT0167-100G SIALT0167-10G SIALT0167-25G
D(+)-Trehalóza dihydrát, Sigma-Aldrich®
D(+)-Trehalóza dihydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378.33
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071594
CAS číslo: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM