Tisk…
D(+)-Trehalóza dihydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
182550250 182550025 182551000 182555000
ACRO182550250EA 3620 CZK
ACRO182550250 ACRO182550025 ACRO182551000 ACRO182555000
D(+)-Trehalóza dihydrát 99%
D(+)-Trehalóza dihydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378.33
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071594
CAS číslo: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.5 to 10.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +177° to +181° (20°C, 589 nm) (c=7, water)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm