D(+)-Maltóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
M5885-100G
M5885-1KG
M5885-500G
SIALM5885-100GEA
3530
CZK
SIALM5885-100G
SIALM5885-1KG
SIALM5885-500G
D(+)-Maltóza monohydrát, Sigma-Aldrich®
D(+)-Maltóza monohydrát
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O MW: 360,32 g/mol Bod tání: 160…165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149343 CAS číslo: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...