Tisk…
trans-Platin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: trans-Diamminedichloroplatinum (II), trans-Diammineplatinum (II) dichloride, trans-Dichlorodiammine platinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II)
P1525-250MG P1525-1G
SIALP1525-250MGEA 3420 CZK
SIALP1525-250MG SIALP1525-1G
trans-Platin, Sigma-Aldrich®
trans-Platin
Vzorec: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Bod tání: 340 °C
Hustota: 3,746 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS číslo: 14913-33-8
EINECS: 238-980-9