Tisk…
cis-Platin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4394-100MG P4394-25MG P4394-250MG P4394-1G
SIALP4394-100MGEA 5050 CZK
SIALP4394-100MG SIALP4394-25MG SIALP4394-250MG SIALP4394-1G
cis-Platin, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Vzorec: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Hustota: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS číslo: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341