Tisk…
cis-Platin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
479306-5G 479306-1G
SIAL479306-5GEA 24060 CZK
SIAL479306-5G SIAL479306-1G
cis-Platin, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Vzorec: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Hustota: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS číslo: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341