Tisk…
cis-Platin 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
193762500 193760010 193760050
ACRO193762500EA 4530 CZK
ACRO193762500 ACRO193760010 ACRO193760050
cis-Platin 99.99% (trace metals basis)
cis-Platin
Vzorec: H₆Cl₂N₂Pt
MW: 300,05 g/mol
Bod tání: 277 °C
Hustota: 3,738 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011623
CAS číslo: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 64.0 to 66.0 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.01 %