Tisk…
Chloropentacarbonylrhenium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
327611-1G 327611-5G
SIAL327611-1GEA 4170 CZK
SIAL327611-1G SIAL327611-5G
Chloropentacarbonylrhenium, Sigma-Aldrich®
Chloropentacarbonylrhenium
Vzorec: C₅ClO₅Re
MDL Number: MFCD00013296
CAS číslo: 14099-01-5
EINECS: 237-948-1
UN: 3466
ADR: 6.1,III