DL-Arabinose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A9524-10G
A9524-50G
SIALA9524-10GEA
4420
CZK
SIALA9524-10G
SIALA9524-50G
DL-Arabinose, Sigma-Aldrich®
DL-Arabinose
Vzorec:
C₅H₁₀O₅ Bod varu: 331 °C (1013 hPa) Bod tání: 159…160 °C Hustota: 1,609 g/cm³ (17 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135867 CAS číslo: 147-81-9 EINECS: 205-699-8 |