Boron trifluoride dimethyl ether complex
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
204060500
204062500
ACRO204060500EA
1380
CZK
ACRO204060500
ACRO204062500
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Vzorec:
C₂H₆BF₃O MW: 113.87 Bod varu: 126 Bod tání: –14 °C Hustota: 1.23 g/cm³ Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013192 CAS číslo: 353-42-4 EINECS: 206-532-1 UN: 2965 ADR: 4.3 I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥59 % (BF3) |