Tisk…
Fluorid boritý - ether komplex, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
M-Clarity™ quality level = MQ200
175501-100ML 175501-1L 175501-5ML
SIAL175501-100MLEA 1250 CZK
SIAL175501-100ML SIAL175501-1L SIAL175501-5ML
Fluorid boritý - ether komplex, Sigma-Aldrich®
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93
Bod varu: 126
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 59
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013194
CAS číslo: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01340