Fluorid boritý - ether komplex for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01647.0250
8.01647.1000
8.01647.0250EA
1360
CZK
8.01647.0250
8.01647.1000
Fluorid boritý - ether komplex for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141.93 Bod varu: 126 Bod tání: –60 °C Hustota: 1.125 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 59 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS číslo: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8 (3) I Merck Index: 13,01340 |
Výsledky specifikačního testu
Density | 1.013 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |