Tisk…
Fluorid boritý - ether komplex (∼48% BF₃)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
174560010 174560025 174560250 174561000
ACRO174560010EA 4600 CZK
ACRO174560010 ACRO174560025 ACRO174560250 ACRO174561000
Fluorid boritý - ether komplex (∼48% BF₃)
Fluorid boritý - ether komplex
Vzorec: C₄H₁₀BF₃O
MW: 141.93
Bod varu: 126 °C (760 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 1.12 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013194
CAS číslo: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01340
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage)
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥97.5 %