Tisk…
Benzalkoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21944.0100 8.21944.0500
8.21944.0100EA 1060 CZK
8.21944.0100 8.21944.0500
Benzalkoniumchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Bod tání: 29…34 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145757
CAS číslo: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 37 - 41 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 115 °C
pH 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyldimethylalkylammonium chloride
Hill Formula [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl