Tisk…
Fullerene C70, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
482994-100MG 482994-500MG
SIAL482994-100MGEA 6710 CZK
SIAL482994-100MG SIAL482994-500MG
Fullerene C70, Sigma-Aldrich®
Fullerene C70
Vzorec: C₇₀
Bod tání: > 280 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00282904
CAS číslo: 115383-22-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III