Tisk…
Fullerene C70 97%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39720.MA 39720.MF 39720.MD
39720.MAEA 3920 CZK
39720.MA 39720.MF 39720.MD
Fullerene C70 97%, powder
Fullerene C70
Purity: 97% CAS No.: 115383-22-7 Density: 1.7 Appearance: Black Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00282904
Vzorec: C₇₀
Bod varu: 500…600 °C (subl.)
Bod tání: > 280 °C
Hustota: 1,7
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00282904
CAS číslo: 115383-22-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III