Tisk…
Fullerene C60, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
483036-1G 483036-5G
SIAL483036-1GEA 7560 CZK
SIAL483036-1G SIAL483036-5G
Fullerene C60, Sigma-Aldrich®
Fullerene C60
Vzorec: C₆₀
Bod tání: > 280 °C
Hustota: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00151408
CAS číslo: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM