Fullerene C60, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
M-Clarity™ quality level = MQ100
379646-1G
379646-5G
SIAL379646-1GEA
10620
CZK
SIAL379646-1G
SIAL379646-5G
Fullerene C60, Sigma-Aldrich®
Fullerene C60
Vzorec:
C₆₀ Bod tání: > 280 °C Hustota: ∼1,65 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00151408 CAS číslo: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |