Fullerene C60 ≥99.9%, powder, sublimated
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
42008.03
42008.MD
42008.MF
42008.03EA
15410
CZK
42008.03
42008.MD
42008.MF
Fullerene C60 ≥99.9%, powder, sublimated
Fullerene C60
Purity: 99.9+%
CAS No.: 99685-96-8
Density: 1.7
Appearance: Black
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151408
Vzorec:
C₆₀ Bod varu: 500…600 °C (subl.) Bod tání: > 280 °C Hustota: 1,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151408 CAS číslo: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |