Fullerene C60 ≥99.5%, powder
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
39722.03
39722.MC
39722.03EA
15890
CZK
39722.03
39722.MC
Fullerene C60 ≥99.5%, powder
Fullerene C60
Purity: 99.5%
CAS No.: 99685-96-8
Density: 1.7
Appearance: Black/brown
Boiling Point: 500-600° subl.
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00151408
Vzorec:
C₆₀ Bod varu: 500…600 °C (subl.) Bod tání: > 280 °C Hustota: 1,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151408 CAS číslo: 99685-96-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01447 |