Tisk…
Fullerene C60 99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Fullerene - C60, Buckminster-Fullerene C60, C60 Fullerene, Fullerene-C60, Bucky Ball, Footballen
295012500 295010010
ACRO295012500EA 5040 CZK
ACRO295012500 ACRO295010010
Fullerene C60 99.9%
Fullerene C60
Vzorec: C₆₀
Bod tání: ? 280 °C
Hustota: ~ 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151408
CAS číslo: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=53371479acfcc1403d111c470b60d1af20934c57&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.85 %