Tisk…
VWR® shiroGEL, Systémy elektroforetické, horizontální
Dodavatel: VWR Collection
700-0250EA 14270 CZK
700-0250 700-0253 700-0255
VWR® shiroGEL, Systémy elektroforetické, horizontální
Systémy elektroforetické Systémy pro horizontální gelovou elektroforézu
Horizontální elektroforetické systémy a příslušenství ShiroGEL jsou vyvinuty pro snadné a bezpečné použití tak, aby vydržely každodenní zátěž. Vaničky na gely a elektroforetické vany jsou vylisovány ze silného akrylu a výborně těsní. UV transparentní vaničky na gel usnadňují vizualizaci vzorků. Kazety chrání elektrody a umožňují snadnou výměnu. Nalévání gelů je jednoduché díky odolným gumovým nalévacím bočnicím. Sloty ve vaničkách na gel usnadňují umístění hřebínků. Hřebínky ze dvou kusů umožňují uživateli nastavit výslednou hloubku jamky. Tloušťka hřebínků dodávaných se systémem je 1,5 mm. Dostupné jsou i hřebínky kompatibilní s multikanálovými pipetami a další tloušťky. Víko elektroforetické vany „EasyLift“ je snadno odnímatelné pomocí bočních držadel a tlakových podložek. Víko je vypouklé, aby kondenzát nekapal na gel, a je obklopeno odkapávacím okrajem, který zachycuje kondenzát a udržuje tak koncentraci pufru.
  • lisovaná odolná konstrukce
  • gumové bočnice pro nalévání gelů bez nutnosti použít těsnicí pásku
  • bezpečnostní víko 'EasyLift' se systémem zachycení pufru pro udržení koncentrace pufru
*kompatibilní s multikanálovou pipetou
Informace o dodávce: včetně UV transparentní vaničky na gel, elektroforetické vany, víka, elektrod a 1,5 mm hřebínků.