Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
MQ100
175943-100G 175943-10G 175943-250G 175943-50G
SIAL175943-100GEA 11090 CZK
SIAL175943-100G SIAL175943-10G SIAL175943-250G SIAL175943-50G
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0