Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
M-Clarity™ quality level = MQ200
151874-10X0.6M 151874-5G
SIAL151874-10X0.6MEA 1310 CZK
SIAL151874-10X0.6M SIAL151874-5G
Dimethylsulfoxid-D6, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0