Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 99,95 isotopic, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
MQ100
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
1.03562.0025EA 10750 CZK
1.03562.0025 1.03562.0009 1.03562.0005 1.03562.0010
Dimethylsulfoxid-D6 99,95 isotopic, MagniSolv™ NMR, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, HO + DO) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, HO) ≤ 0.010 %