Dimethylsulfoxid-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03424.0009
1.03424.0010
1.03424.0100
1.03424.0025
1.03424.0005
1.03424.0011
1.03424.0050
1.03424.0009EA
1660
CZK
1.03424.0009
1.03424.0010
1.03424.0100
1.03424.0025
1.03424.0005
1.03424.0011
1.03424.0050
Dimethylsulfoxid-D6 ≥99.8% (Isotopic), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Bod varu: 189 °C (5 mmHg) Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS číslo: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky specifikačního testu
Deuteration degree | ≥ 99.80 % |
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) | ≤ 0.030 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |
Water (NMR, H₂O) | ≤ 0.020 % |