Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
364650100 364650500 364651000
ACRO364650100EA 2800 CZK
ACRO364650100 ACRO364650500 ACRO364651000
Dimethylsulfoxid-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Bod varu: 189 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,19 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %