Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
360000100 360000500
ACRO360000100EA 2310 CZK
ACRO360000100 ACRO360000500
Dimethylsulfoxid-D6 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %