Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
321290100 321290500 321290011
ACRO321290100EA 1760 CZK
ACRO321290100 ACRO321290500 ACRO321290011
Dimethylsulfoxid-D6 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
Bod varu: 190 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,19 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %