Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
166290100
166290500
166291000
ACRO166290100EA
3260
CZK
ACRO166290100
ACRO166290500
ACRO166291000
Dimethylsulfoxid-D6 99.9 atom % D NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ MW: 84.09 Bod varu: 189 Bod tání: 20.2 Hustota: 1.19 g/cm³ Bod vzplanutí: 88 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS číslo: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (K.F.) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
HPLC | ≥96.0 % |